Stampa…
Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535005-1G PC535005-250MG
APOSPC535005-1GEA 125 EUR
APOSPC535005-1G APOSPC535005-250MG
Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate 95+%
Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate
Formula: C₉H₉FO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399286
CAS Number: 91361-59-0