Stampa…
1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535004-100MG PC535004-250MG
APOSPC535004-100MGEA 37.9 EUR
APOSPC535004-100MG APOSPC535004-250MG
1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone 95+%
1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Formula: C₈H₆ClFO₂
Peso molecolare: 188,583 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13152285
CAS Number: 1110663-22-3