Stampa…
trans-2-Fluorocyclopropanamine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535003-100MG PC535003-250MG
APOSPC535003-100MGEA 81.5 EUR
APOSPC535003-100MG APOSPC535003-250MG
trans-2-Fluorocyclopropanamine hydrochloride 95+%
trans-2-Fluorocyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₃H₆FN·ClH
Peso molecolare: 111,546 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28100743
CAS Number: 114152-96-4