Stampa…
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC535001-100MG PC535001-250MG
APOSPC535001-100MGEA 198 EUR
APOSPC535001-100MG APOSPC535001-250MG
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 97%
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₈H₉BrFN·ClH
Peso molecolare: 254,527 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22988854
CAS Number: 1624261-91-1