Stampa…
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53499-1G PC53499-250MG
APOSPC53499-1GEA 841 EUR
APOSPC53499-1G APOSPC53499-250MG
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane 95%
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formula: C₈H₆F₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30723441
CAS Number: 110968-70-2