Stampa…
2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53493-1G PC53493-5G PC53493-25G
APOSPC53493-1GEA 24.8 EUR
APOSPC53493-1G APOSPC53493-5G APOSPC53493-25G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile 98%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂Cl₂FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28064264
CAS Number: 1473423-59-4