Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC53491-1G PC53491-250MG PC53491-5G
APOSPC53491-1GEA 764 EUR
APOSPC53491-1G APOSPC53491-250MG APOSPC53491-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formula: C₆H₄BrF₃N₂
Peso molecolare: 241,009 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18254484
CAS Number: 1211533-18-4