Stampa…
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53489-1G PC53489-250MG PC53489-5G
APOSPC53489-1GEA 219 EUR
APOSPC53489-1G APOSPC53489-250MG APOSPC53489-5G
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
Peso molecolare: 206,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042448
CAS Number: 386-71-0