Stampa…
6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53485-1G PC53485-250MG
APOSPC53485-1GEA 627 EUR
APOSPC53485-1G APOSPC53485-250MG
6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formula: C₈H₄BrF₄NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30723347
CAS Number: 254895-87-9