2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC53484-1G
PC53484-250MG
APOSPC53484-1GEA
783
EUR
APOSPC53484-1G
APOSPC53484-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
Formula:
C₈H₃F₄IO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30723346 CAS Number: 2149597-65-7 |