Stampa…
2-Fluoro-5-methyl-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC53482-1G PC53482-250MG
APOSPC53482-1GEA 481 EUR
APOSPC53482-1G APOSPC53482-250MG
2-Fluoro-5-methyl-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-methyl-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClFNO₄S
Peso molecolare: 253,635 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28797548
CAS Number: 1803585-04-7
UN: 3261
ADR: 8,III