Stampa…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC53481-1G PC53481-250MG PC53481-5G
APOSPC53481-1GEA 328 EUR
APOSPC53481-1G APOSPC53481-250MG APOSPC53481-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrF₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30723303
CAS Number: 2149589-86-4
UN: 3265
ADR: 8,III