3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC53480-1G
PC53480-250MG
APOSPC53480-1GEA
413
EUR
APOSPC53480-1G
APOSPC53480-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzoic acid
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₅F₃O₄S Peso molecolare: 254,183 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00766763 CAS Number: 952-69-2 |