Stampa…
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53479-1G PC53479-250MG PC53479-5G
APOSPC53479-1GEA 430 EUR
APOSPC53479-1G APOSPC53479-250MG APOSPC53479-5G
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
Formula: C₇H₅F₂I
Peso molecolare: 254,016 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12547764
CAS Number: 1208077-21-7