Stampa…
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53472-1G PC53472-250MG
APOSPC53472-1GEA 579 EUR
APOSPC53472-1G APOSPC53472-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25460328
CAS Number: 1274903-99-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III