Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₉ClF₂O₂Si Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD30723300 CAS Number: 1700654-90-5 UN: 1760 ADR: 8,III |