Stampa…
3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53468-1G PC53468-250MG
APOSPC53468-1GEA 783 EUR
APOSPC53468-1G APOSPC53468-250MG
3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737869
CAS Number: 1805420-44-3