Stampa…
Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53467-1G PC53467-5G PC53467-10G
APOSPC53467-1GEA 30.6 EUR
APOSPC53467-1G APOSPC53467-5G APOSPC53467-10G
Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Peso molecolare: 251,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20483155
CAS Number: 1244642-70-3