Stampa…
5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53466-1G PC53466-250MG
APOSPC53466-1GEA 638 EUR
APOSPC53466-1G APOSPC53466-250MG
5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30723298
CAS Number: 1249506-21-5