Stampa…
3-Fluoro-5-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53464-1G PC53464-250MG
APOSPC53464-1GEA 288 EUR
APOSPC53464-1G APOSPC53464-250MG
3-Fluoro-5-nitrophenol
3-Fluoro-5-nitrophenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09832852
CAS Number: 2369-10-0