Stampa…
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53463-1G PC53463-250MG
APOSPC53463-1GEA 909 EUR
APOSPC53463-1G APOSPC53463-250MG
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile 96%
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Formula: C₈H₃F₂NO
Peso molecolare: 167,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24684755
CAS Number: 717883-41-5