Stampa…
1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53462-1G PC53462-250MG
APOSPC53462-1GEA 401 EUR
APOSPC53462-1G APOSPC53462-250MG
1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Formula: C₇H₄BrF₃O₂S
Peso molecolare: 289,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28134183
CAS Number: 2728-70-3