Stampa…
3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC53460-1G PC53460-250MG
APOSPC53460-1GEA 786 EUR
APOSPC53460-1G APOSPC53460-250MG
3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₅
Peso molecolare: 260,987 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737902
CAS Number: 1805023-67-9