4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC53452-1G
PC53452-250MG
APOSPC53452-1GEA
560
EUR
APOSPC53452-1G
APOSPC53452-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
Formula:
C₇H₆BrF₂N·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30497599 CAS Number: 1256276-39-7 |