Stampa…
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53450-1G PC53450-250MG PC53450-5G
APOSPC53450-1GEA 493 EUR
APOSPC53450-1G APOSPC53450-250MG APOSPC53450-5G
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃FINO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18396988
CAS Number: 1261782-23-3