Stampa…
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53449-1G PC53449-250MG PC53449-5G
APOSPC53449-1GEA 219 EUR
APOSPC53449-1G APOSPC53449-250MG APOSPC53449-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22566297
CAS Number: 1289057-68-6