Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53435-1G PC53435-250MG
APOSPC53435-1GEA 201 EUR
APOSPC53435-1G APOSPC53435-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
Formula: C₁₀H₈BrF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30481008
CAS Number: 2149591-27-3