Stampa…
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53430-1G PC53430-250MG
APOSPC53430-1GEA 560 EUR
APOSPC53430-1G APOSPC53430-250MG
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₃BrF₃IO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30481129
CAS Number: 2149598-84-3