4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Amino-3-bromo-5-(pentafluorosulphanyl)nitrobenzene, 2-Bromo-6-nitro-4-(pentafluorothio)aniline
PC5343-1G
PC5343-250MG
APOSPC5343-1GEA
176
EUR
APOSPC5343-1G
APOSPC5343-250MG
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Formula:
C₆H₄BrF₅N₂O₂S Peso molecolare: 343,069 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11501049 CAS Number: 1159512-33-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |