Stampa…
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53427-1G PC53427-5G
APOSPC53427-1GEA 91.6 EUR
APOSPC53427-1G APOSPC53427-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₃F₆N
Peso molecolare: 215,096 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128906
CAS Number: 20857-44-7