Stampa…
6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53423-1G PC53423-250MG
APOSPC53423-1GEA 437 EUR
APOSPC53423-1G APOSPC53423-250MG
6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781550
CAS Number: 885520-59-2