2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄BrF₂I Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30474660 CAS Number: 2022670-54-6 UN: 3265 ADR: 8,III |