Stampa…
tert-Butyl (5-fluoro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
PC53419-100MG PC53419-1G PC53419-250MG
APOSPC53419-100MGEA 212 EUR
APOSPC53419-100MG APOSPC53419-1G APOSPC53419-250MG
tert-Butyl (5-fluoro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
tert-Butyl (5-fluoro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
Formula: C₈H₁₁FN₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656630
CAS Number: 731018-54-5