Stampa…
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53417-1G PC53417-250MG PC53417-5G
APOSPC53417-1GEA 163 EUR
APOSPC53417-1G APOSPC53417-250MG APOSPC53417-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅F₂IO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28348701
CAS Number: 1097626-21-5