Stampa…
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5341-1G PC5341-250MG
APOSPC5341-1GEA 53.9 EUR
APOSPC5341-1G APOSPC5341-250MG
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide
Formula: C₁₀H₁₁F₃N₂O₃
Peso molecolare: 264,201 g/mol
Punto di fusione: 103…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052356
CAS Number: 175204-37-2