Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53406-1G PC53406-250MG PC53406-5G
APOSPC53406-1GEA 473 EUR
APOSPC53406-1G APOSPC53406-250MG APOSPC53406-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrFIO₂
Peso molecolare: 344,904 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24107175
CAS Number: 1521585-65-8