Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53405-1G PC53405-250MG
APOSPC53405-1GEA 408 EUR
APOSPC53405-1G APOSPC53405-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrFNO₄
Peso molecolare: 264,005 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977380
CAS Number: 355423-16-4