Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC53400-1G
PC53400-250MG
PC53400-5G
APOSPC53400-1GEA
72.7
EUR
APOSPC53400-1G
APOSPC53400-250MG
APOSPC53400-5G
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Formula:
C₈H₅F₂IO₂ Peso molecolare: 298,025 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24107099 CAS Number: 1113050-16-0 |