2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC53395-1G
PC53395-250MG
APOSPC53395-1GEA
1050
EUR
APOSPC53395-1G
APOSPC53395-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Formula:
C₈H₅BrF₂N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28946799 CAS Number: 1803895-85-3 |