Stampa…
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53385-1G PC53385-250MG PC53385-5G
APOSPC53385-1GEA 422 EUR
APOSPC53385-1G APOSPC53385-250MG APOSPC53385-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrFIN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30297368
CAS Number: 2149601-45-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III