Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC53377-1G PC53377-250MG
APOSPC53377-1GEA 430 EUR
APOSPC53377-1G APOSPC53377-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂FNO₂
Peso molecolare: 312,919 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17168700
CAS Number: 1379295-27-8
UN: 3261
ADR: 8,III