Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53376-1G PC53376-250MG
APOSPC53376-1GEA 655 EUR
APOSPC53376-1G APOSPC53376-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrFNO₃
Peso molecolare: 250,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17168699
CAS Number: 1379332-76-9