Stampa…
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53375-1G PC53375-250MG PC53375-5G
APOSPC53375-1GEA 224 EUR
APOSPC53375-1G APOSPC53375-250MG APOSPC53375-5G
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Formula: C₈H₅BrFNO₄
Peso molecolare: 278,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12173001
CAS Number: 1153285-35-8