Stampa…
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-iodophenyl trifluoromethyl ether
PC53370-250MG PC53370-500MG PC53370-5G
APOSPC53370-250MGEA 111 EUR
APOSPC53370-250MG APOSPC53370-500MG APOSPC53370-5G
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃F₄IO
Peso molecolare: 305,996 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20526760
CAS Number: 1321963-74-9