Stampa…
1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53360-100MG PC53360-1G PC53360-250MG
APOSPC53360-100MGEA 132 EUR
APOSPC53360-100MG APOSPC53360-1G APOSPC53360-250MG
1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene 95+%
1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene
Formula: C₁₀H₁₂BrF
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193246
CAS Number: 1123172-38-2