Stampa…
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
PC53358-1G PC53358-250MG
APOSPC53358-1GEA 579 EUR
APOSPC53358-1G APOSPC53358-250MG
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
Formula: C₉H₄F₃NOS
Peso molecolare: 231,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12188974
CAS Number: 100663-25-0