Stampa…
4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53356-1G PC53356-250MG
APOSPC53356-1GEA 364 EUR
APOSPC53356-1G APOSPC53356-250MG
4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₁₀H₇F₅O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30184635
CAS Number: 2091735-09-8