Stampa…
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53355-1G PC53355-250MG
APOSPC53355-1GEA 864 EUR
APOSPC53355-1G APOSPC53355-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₁₀F₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD27925457
CAS Number: 55805-25-9