Stampa…
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[4-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]ethanone
PC53354-1G PC53354-250MG
APOSPC53354-1GEA 870 EUR
APOSPC53354-1G APOSPC53354-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₁₀F₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD26728226
CAS Number: 1188932-40-2