Stampa…
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53353-1G PC53353-250MG
APOSPC53353-1GEA 742 EUR
APOSPC53353-1G APOSPC53353-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₈F₂O
Peso molecolare: 170,156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17015610
CAS Number: 55805-22-6